Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monoclorhidrato de DL-lisina, 99 %
Descripción
DL-Lysine monohydrochloride acts as an intermediate in the preparation of 3-amino-azepan-2-one. It also serves as an essential amino acid. It is used as animal feed. In addition to this, it is used in the construction of polylysine polymers, which finds application in lysine-based polypeptide gels and films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El monoclorhidrato de DL-lisina actúa como un intermediario en la preparación de 3-amino-azepan-2-ono. También sirve como un aminoácido esencial. Se utiliza como alimento para animales. Además de esto, se utiliza en la construcción de polímeros de polilisina, que encuentra aplicación en geles y películas de polipéptidos a base de lisina.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en etanol, éter etílico, acetona, benceno y disolventes neutros comunes.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DL-Lysine monohydrochloride |
Punto de fusión | 267°C (decomposition) |
Beilstein | 4711993 |
Información de solubilidad | Soluble in water. Insoluble in ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and common neutral solvents. |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.65 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y25K043 | Certificado de análisis | 26/11/2024 | A11066.14,A11066.22 |
10240515 | Certificado de análisis | 24/10/2023 | A11066.14,A11066.22 |
S19J057 | Certificado de análisis | 04/07/2023 | A11066.14,A11066.22,A11066 |
A0439920 | Certificado de análisis | 24/10/2022 | A11066.14,A11066.22 |
Y08H061 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | A11066.14,A11066.22 |