Learn More
Monoclorhidrato de DL-lisina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10710102
Monoclorhidrato de DL-lisina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10710102 Tienda Thermo Scientific Productos
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10710102
Marca: Thermo Scientific Acros 413370250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-53-1
Fórmula molecular C6H15ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 182.65
Número MDL MFCD00064563
Clave InChI BVHLGVCQOALMSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-lysine monohydrochloride, 2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, dl-lysine hydrochloride, lysine monohydrochloride, dl-lysine mono hydrochloride, lysine, hydrochloride 1:1, lysine, monohydrochloride, dl-2,6-diaminohexanoic acid monohydrochloride, lysine, dl, dl-lysinemonohydrochlorideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 12047
Nombre IUPAC Ácido 2,6-diaminohexanoico;clorhidrato
SMILES Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Lysine monohydrochloride
Punto de fusión 267.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2(CH2)4CH(NH2)COO·HCl
Rotación específica −1° to +1° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Índice Merck 14, 5636
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvos, gránulos o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0423997 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number413370250,413371000,413370010
Número de loteA0439920 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/03/2024 Catalog Number413370250,413371000,413370010
Número de loteA0438266 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/01/2024 Catalog Number413370250,413371000,413370010
Número de loteA0423997 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/01/2024 Catalog Number413370250,413371000,413370010
Número de loteA0439920 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/03/2022 Catalog Number
Nombre del producto
  • DL-Lysine monohydrochloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Monoclorhidrato de DL-lisina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >