Learn More
Dodecano, ≥99 %, grado reactivo, Honeywell™ Código de producto.: 15617810
Dodecano, ≥99 %, grado reactivo, Honeywell™
Código de producto. 15617810 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Código de producto. 15617810
Marca: Honeywell Research Chemicals D2211042.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-40-3
Fórmula molecular C12H26
Peso molecular (g/mol) 170.34
Número MDL MFCD00008969
Clave InChI SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
Nombre IUPAC dodecano
SMILES CCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecane
Punto de fusión -9.6°C
Color Incolora
Densidad 0.75g/mL at 25°C
Punto de ebullición 215°C to 217°C
Olor Characteristic
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)10CH3
Cantidad 2.5 L
Beilstein 1697175
Densidad del vapor 5.96 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.33g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dodecane
Título del producto
Dodecano, ≥99 %, grado reactivo, Honeywell™ >