Learn More
Dodecilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10122960
Dodecilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10122960
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10122960
Marca: Thermo Scientific Acros 117661000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-22-1
Fórmula molecular C12H27N
Peso molecular (g/mol) 185.36
Número MDL MFCD00008154
Clave InChI JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecylamine, 1-dodecanamine, laurylamine, 1-aminododecane, n-dodecylamine, dodecanamine, 1-dodecylamine, lauramine, n-laurylamine, alamine 4Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 13583
Nombre IUPAC dodecan-1-amina
SMILES CCCCCCCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecylamine
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 28.0°C to 32.0°C
Color Blanco
Densidad 0.8
Punto de ebullición 247.0°C to 249.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Alkyl chain distribution C12) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)11NH2
Cantidad 100 g
Beilstein 04, 200
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, isopropylalcohol, ethanol,, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.35
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0452080 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number117665000,117660010,117661000
Número de loteA0444084 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/07/2022 Catalog Number117665000,117660010,117661000
Número de loteA0432570 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/10/2021 Catalog Number117665000,117660010,117661000
Número de loteA0353425 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/04/2021 Catalog Number117665000,117660010,117661000
Número de loteA0424273 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/11/2020 Catalog Number117665000,117660010,117661000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dodecilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >