Especificaciones
Acetona | |
De 41° a 104 °F | |
Acetona 40/a |
De 40 a 800 | |
De 5° a 40 °C |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Otros peligros
- drager-tubes
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: acetone
Título del producto
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo > Intervalo de medición: De 40 a 800 ppm; 5 pruebas por caja
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido