Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human BAP18 His Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-22781
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-172 of Human BAP18 The Recombinant Human BAP18 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human BAP18 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
NP_777553 | |
20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1 M NaCl, 10% glycerol, 1mM DTT | |
20.3kDa | |
SDS-PAGE | |
E. Coli | |
−20°C or −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Unconjugated | |
Recombinant |
SDS-PAGE | |
124944 | |
BAP18 Protein | |
0.05 mg | |
BAP18, 1-172aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTSASTK VGEIFSAAGA AFTKLGELTM QLHPVADSSP AGAKWTETEI EMLRAAVKRF GDDLNHISCV IKERTVAQIK ATVKRKVYED SGIPLPAESP KKGPKKVASG VLSPPPAAPP PSSSSVPEAG GPPIKKQKAD VTLSALNDSD ANSDVVDIEG LGETPPAKKL NFDQA | |
RUO | |
Human | |
DNA replication Transcription Translation and Splicing |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant Human BAP18 His Protein > 0.05mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido