Learn More
Drierita™, sin indicador, malla 8, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Drierite™ |
Punto de fusión | 1450.0°C |
Forma física | Granular |
Cantidad | 500 g |
Envase | Frasco de vidrio |
Información de solubilidad | Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol |
Nombre IUPAC | calcio; sulfato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.14 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0469054 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 219050100,219050020,219055000 |
A0469055 | Certificado de análisis | 13/01/2025 | 219050100,219050020,219055000 |
A0464644 | Certificado de análisis | 23/07/2024 | 219050100,219050020,219055000 |
A0464643 | Certificado de análisis | 23/07/2024 | 219050100,219050020,219055000 |
A0449338 | Certificado de análisis | 12/01/2024 | 219050100,219050020,219055000 |
Seguridad y manipulación
- Drierite]TS, without indicator
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
59Hours
9Minutes
35Seconds
19New Offer Ahorre hasta un 70%