Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™ pressure plus+ GL 45, ámbar
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los frascos pressure plus+ DURAN™ GL 45 ofrecen una opción más segura para las aplicaciones de laboratorio que implican vacío o presión. Los frascos de laboratorio de vidrio estándar no están diseñados para soportar de forma segura las diferencias de presión. Como resultado de una geometría modificada, los frascos pressure plus+ garantizan resistencia a la presión y, por lo tanto, ofrecen una seguridad óptima tanto para el usuario como para el contenido. La geometría especial sigue cumpliendo con ISO 4796-1:2016 para mantener la compatibilidad de instrumentos. Los frascos pressure plus+ tienen resistencia la presión verificada según DIN EN 1595. Los frascos están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 de alta pureza, ámbar, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. El vidrio ámbar cumple con los límites de protección de luz ultravioleta como se especifica en las revisiones actuales de la USP y EP 3.2.1. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada de fácil lectura impresa en un distintivo esmalte azul. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación.
- Gracias a su geometría modificada (basada en ISO 4796-1) posibilita una resistencia al vacío o a la presión desde – 1 bar hasta + 1,5 bar
- Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 500 nm de longitud de onda debido a la coloración externa
- La aplicación externa del color asegura que las superficies de vidrio del interior mantengan las propiedades de vidrio DURAN™ estándar
- Revestimiento de alta resistencia y larga vida útil
- La geometría especial sigue cumpliendo con ISO 4796-1:2016 para mantener la compatibilidad de instrumentos
- Trabajo seguro bajo condiciones de presión o vacío
- Adecuado para vacío total ps = – 100 kPa
- La resistencia a la presión cumple la norma DIN EN 1595
- Cerámica azul de gran resistencia y expuesta al fuego, para distinguirlo visualmente del frasco estándar
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Ámbar |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de material sensible a la luz; almacenamiento de materiales sensibles a la luz; filtración al vacío; recogida de muestras bajo presión; almacenamiento de disolventes volátiles y materiales generadores de gas |
Incluye | Sin tapón de rosca y anillo de vertido |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Cantidad | 10/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 86 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Pressure Plus bottles
Documentos
Product Information
Product Information