Learn More
DWK Life Sciences Frasco de reactivo DURAN™, cuello estrecho, transparente, sin tapón Código de producto.: 10099890
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Frasco de reactivo DURAN™, cuello estrecho, transparente, sin tapón
Código de producto. 10099890 Tienda DWK Life Sciences Productos
10.000 mL
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
20.000 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Código de producto. 10099890
Marca: DWK Life Sciences 211648606
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de reactivo clásicos de cuello estrecho con tapón de vidrio.
Los clásicos frascos de reactivo con tapón están moldeados con vidrio 3.3 de borosilicato de tipo 1 DURAN™ y son adecuados para el almacenamiento de reactivos y productos químicos líquidos y sólidos. Los frascos cuentan con un estrecho cuello de junta esmerilada cónica y cumplen con la normativa ISO 4796-2. El cuello estrecho es adecuado para líquidos y el ángulo de los hombros asegura que el contenido se pueda verter suavemente. El tapón de vidrio proporciona un excelente sellado que protege el contenido de la evaporación, la oxidación y la contaminación. Los frascos tienen un código de rastreo para la trazabilidad del lote de fabricación y una zona de marcado en esmalte blanco permanente.
  • Todos los componentes son de vidrio de borosilicato y, por lo tanto, son adecuados para el almacenamiento de materiales agresivos
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Impresión cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10.000 mL
Descripción Cuello con junta esmerilada estándar
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de reactivos, productos farmacéuticos y productos químicos sensibles al aire; almacenamiento de líquidos higroscópicos y productos farmacéuticos; transporte y envío de muestras; almacenamiento de líquidos higroscópicos y productos farmacéuticos
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 1 unidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 227 mm
Título del producto
DWK Life Sciences Frasco de reactivo DURAN™, cuello estrecho, transparente, sin tapón >