Learn More
DWK Life Sciences Tapa de silicona extensible DURAN™ Código de producto.: 16497970
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Tapa de silicona extensible DURAN™
Código de producto. 16497970 Tienda DWK Life Sciences Productos
Verde, Grande
Click to view available options
Color:
Azul claro
Rosa
Verde
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Código de producto. 16497970
Marca: DWK Life Sciences 291103136
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La tapa elástica de silicona se utiliza para cerrar vasos redondos y cuadrados y está disponible en tres tamaños y como un juego, así como en tres colores cada una.
Cómo cerrar o cubrir los vasos es tema de conversación diario en el laboratorio. A menudo se utilizan placas de vidrio o papel de aluminio. Si pensamos en la durabilidad y en el medio ambiente, ambas variantes podrían clasificarse como desaconsejables. La nueva tapa de silicona es una buena alternativa a las variantes convencionales y está disponible en tres tamaños de forma individual o como un conjunto. Debido a su elasticidad, la tapa puede usarse para una variedad de aberturas de vasos, cuadradas o redondas. La tapa de silicona tiene una lengüeta ligeramente más grande que puede usarse como zona de rotulación. Los tres colores ofrecidos (cian, rosa y verde) también permiten su identificación por el color.
Las tapas elásticas de silicona DURAN™ son resistentes tanto a productos químicos como al calor. Se recomienda su uso a temperaturas de entre -40 y +180 °C. Las tapas DURAN™ están fabricadas de silicona, que es un material esterilizable en autoclave y seguro para microondas. Sin embargo, debido a los cambios de presión que se producen durante la esterilización en autoclave, las tapas pueden soltarse o romperse, por lo que no se recomiendan para este tipo de aplicación.
  • Para cubrir y sellar recipientes de laboratorio
  • Es elástica y, por lo tanto, adecuada para un gran número de aberturas de recipientes
  • Disponible en diferentes colores para una fácil diferenciación e identificación
  • Fácil de quitar gracias a la ayuda de una solapa, tanto con como sin guantes
  • Resistente a productos químicos, resistente al calor y reutilizable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Descripción Esterilizable en autoclave (tapa de silicona solo sin vidrio)
Diámetro exterior (métrico) 83,7 mm
Material Silicona
Para utilizar con (aplicación) Protección, codificación de colores e identificación
N.° por paquete 1/paq.
Tamaño Grande
  • Silicone Lids Stretchable
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Silicone Lids Stretchable
    Título del producto
    DWK Life Sciences Tapa de silicona extensible DURAN™ >