Learn More
DWK Life Sciences Juego de tapas de silicona extensibles DURAN™, juego XL-XXL Código de producto.: 16618432
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Juego de tapas de silicona extensibles DURAN™, juego XL-XXL
Código de producto. 16618432 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cián
Click to view available options
Color:
Cián
Rosa
Verde
Código de producto. 16618432
Marca: DWK Life Sciences 291100052
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La tapa de silicona extensible se utiliza para cerrar recipientes redondos y cuadrados.
Cómo cerrar o cubrir los vasos es tema de conversación diario en el laboratorio. A menudo se utilizan placas de vidrio o papel de aluminio. Si pensamos en la durabilidad y en el medio ambiente, ambas variantes podrían clasificarse como desaconsejables. La nueva tapa de silicona es una buena alternativa a las variantes convencionales y está disponible en tres tamaños de forma individual o como un conjunto. Debido a su elasticidad, la tapa puede usarse para una variedad de aberturas de vasos, cuadradas o redondas. La tapa de silicona tiene una lengüeta ligeramente más grande que puede usarse como zona de rotulación. Los tres colores ofrecidos (cian, rosa y verde) también permiten su identificación por el color.
Las tapas elásticas de silicona DURAN™ son resistentes tanto a productos químicos como al calor. Se recomienda su uso a temperaturas de entre -40 y +180 °C. Las tapas DURAN™ están fabricadas de silicona, que es un material esterilizable en autoclave y seguro para microondas. Sin embargo, debido a los cambios de presión que se producen durante la esterilización en autoclave, las tapas pueden soltarse o romperse, por lo que no se recomiendan para este tipo de aplicación.
  • Para cubrir y sellar recipientes de laboratorio
  • Es elástica y, por lo tanto, adecuada para un gran número de aberturas de recipientes
  • Disponible en diferentes colores para una fácil diferenciación e identificación
  • Fácil de quitar gracias a la ayuda de una solapa, tanto con como sin guantes
  • Resistente a productos químicos, resistente al calor y reutilizable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Cián
Descripción Esterilizable en autoclave (tapa de silicona solo sin vidrio)
Diámetro exterior (métrico) Stretch Diameter - XL: 102-120mm. XXL: 132-147mm
Material Silicona
Para utilizar con (aplicación) Protección, codificación de colores e identificación
Incluye 1 pieza de cada tamaño
N.° por paquete 2
Tamaño De XL a XXL
  • Silicone Lids Stretchable
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Silicone Lids Stretchable
    Berichtigung von Produktinhalten
    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
    Name des Produkts
    DWK Life Sciences Juego de tapas de silicona extensibles DURAN™, juego XL-XXL >
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt