Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frascos de pesaje
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
Descripción
- Con tapa o tapa NS intercambiable
- Con etiqueta de inscripción
- Con tamaño (mm) y capacidad (ml) reducidos
- Disponibles en formato estéril y no estéril
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 10 mL |
Formulario | Alto |
Incluye | Tapón de NS intercambiable con etiqueta de inscripción |
Cantidad | 6Pack |
Número de tapón | NS 24/12 |
Línea de productos | Frasco |
Altura (métrico) | 40 mm |
Tipo de producto | Frasco de pesaje |
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Frascos de pesaje >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido