Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas multicanal electrónicas E1-ClipTip™
Automatice las tareas diarias de pipeteo de microplacas de 96 y 384 pocillos con la seguridad sellada de la tecnología ClipTip en estas pipetas multicanal electrónicas, que ofrecen versatilidad y personalización.
Marca: Thermo Scientific™ 4671060BT
1226.55 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Con una mayor versatilidad y personalización, la pipeta multicanal electrónica Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ automatiza tareas diarias en microplacas de 96 y 384 pocillos con el sellado de seguridad de la tecnología Thermo Scientific™ ClipTip™. Vuelva a disfrutar del pipeteo con una funcionalidad óptima para todas las aplicaciones y las preferencias de usuarios. La NUEVA aplicación My Pipette™ Creator permite programar E1-ClipTip desde la comodidad de su equipo.
Innovadora tecnología de interfaz de puntas de bloqueo ClipTip*- La punta se bloquea y sella en su sitio hasta que se expulsa: las puntas no se caen con lo que no se desperdician valiosas muestras.—
- Sellado completo para asegurar el volumen de muestra en cada punta para una mayor exactitud y precisión.
- Las puntas están conectadas y se expulsan con una ligera presión: elimina la frustración a la hora de colocar las puntas en la pipeta.—
My Pipette Creator revoluciona los métodos de pipeteo con una nueva era tecnológica.
- Nueva aplicación de pipeteo basada en web con tecnología de Thermo Fisher Cloud.
- Permite programar y compartir de manera eficaz y centralizada los protocolos entre pipetas E1-ClipTip y compañeros de trabajo.
- Ofrece protocolos preprogramados para descargar y compartir muchos de sus kits favoritos de reactivos y protocolos de pipeteo.
- Conecte la pipeta E1-ClipTip a la aplicación por medio de una conexión Bluetooth** o USB.
- Acelere la colaboración y la reproducibilidad con comodidad desde su ordenador.
La pipeta E1-ClipTip le ayuda a disfrutar del pipeteo
- La pipeta E1-ClipTip se ha diseñado para optimizar la comodidad y facilitar el uso: el sistema de expulsión electrónica de las puntas y el pipeteo accionado con el dedo índice permite que el pulgar esté relajado durante el pipeteo.
- Dos opciones de funcionamiento: ajustes predefinidos o de matriz paso a paso con parámetros para las aplicaciones más frecuentes.
- La función de programación le permite almacenar 30 de sus protocolos más habituales de matriz o de ajustes predefinidos con un nombre específico.
- Conecte su pipeta E1-ClipTip con la aplicación My Pipette Creator de manera cómoda a través de una conexión Bluetooth**.
- Los cinco perfiles diferentes de usuario ofrecen configuraciones personalizadas para varios usuarios y protocolos.
- Con la función MyPipette™, puede personalizar la vista del menú principal organizando los iconos en el orden que prefiera o creando métodos abreviados para sus funciones de pipeteo y programas favoritos. También puede proteger los ajustes importantes de edición accidental con una contraseña.
- La monitorización y la calibración le recuerdan cuándo se debe enviar la pipeta para mantenimiento.
- Batería de iones de litio para un rendimiento duradero y una recarga rápida. Puede recargarla con el soporte de carga o un enchufe, usted decide.
- 2 años de garantía tras un sencillo registro en la web.
Pipeta E1-ClipTip y puntas ClipTip para cada aplicación
- Elija su E1-ClipTip entre un intervalo de volumen de 0,5 μl a 1250 μl:
- Monocanales
- Multicanales con 8, 12 o 16 canales en formatos de 96 y 384
- Multicanales con espaciado ajustable de puntas con 6, 8 y 12 canales en formatos de 96 y 384
- Amplia selección de puntas ClipTip:
- Hay puntas ClipTip disponibles en formato de 96 para 20, 50, 200, 300, 1000 y 1250 μl
- Hay puntas ClipTip disponibles en formato de 384 para 12,5, 30 y 125 μl
- Varias opciones de envasado: con filtro, estériles, no estériles, en gradillas y para recarga
* Las pipetas E1-ClipTip 12.5 y todas las pipetas 384 E1-ClipTip utilizan tecnología de ajuste a presión y sellado.
** Hay modelos Bluetooth disponibles en los siguientes países/regiones: Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, China, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Irlanda, Italia, Japón, (República de) Corea, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Reino Unido, Estados Unidos y Ciudad del Vaticano. En otros países, se deben utilizar los números de catálogo sin la extensión BT.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Todas las marcas comerciales son propiedad de Thermo Fisher Scientific y sus filiales a menos que se especifique lo contrario. Bluetooth™ es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
Especificaciones
0,2 a 10 μL | |
ClipTip™ 384 125 | |
16 | |
Sí | |
2 a 125 μL |
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta | |
Bluetooth | |
E1-ClipTip™ | |
Pipeta electrónica | |
0,1 μl |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
12Hours
16Minutes
26Seconds
58 -
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
25Hours
16Minutes
26Seconds
58New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
42Hours
16Minutes
26Seconds
58 -
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Promoción exclusiva en manipulación de líquidos
Desbloquee la precisión: las mejores pipetas y consejos de promoción.Promo Code: 25076Expires: 2025-06-30
Days
103Hours
16Minutes
26Seconds
58 -
Multiple Manufacturers
Haz crecer tu descubrimiento
Enamórate con grandes ahorrosPromo Code: 24107Expires: 2025-03-28
Days
9Hours
16Minutes
26Seconds
58