Learn More
Ansell EDGE™ 48-125 Polyurethane Coated Polyester Gloves
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- EN level 4 of abrasion resistance
- Tear resistance
- Good grip for improved productivity
- Shows dirt contamination quickly
- Seamless structure to ensure comfort and encourage safety
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Category ll; REACH Compliant |
Estructura | Seamless Knit |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Blanco |
Acabado exterior | Sin textura |
Hand | Específico |
Material | Polyester |
Tipo de producto | Seamless Knit Gloves |
Tamaño | 7 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Ansell EDGE™ 48-125 Polyurethane Coated Polyester Gloves >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido