Learn More
Cole-Parmer™ Manta calefactora con controlador serie EM
Incluye un regulador de energía integrado con luces indicadoras para potencia y funcionamiento del calefactor. Las mantas calefactoras con controlador serie EM Electrothermal™ incorporan una protección con conexión a tierra y fusibles dobles para mayor seguridad. Los productos de mayor capacidad tienen varios elementos de calefacción, lo que permite una transferencia de calor más uniforme y dirigida.
Marca:  Cole-Parmer™
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11758352
  • 510.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Incluye un regulador de energía integrado con luces indicadoras para potencia y funcionamiento del calefactor. Las mantas calefactoras con controlador serie EM Electrothermal™ incorporan una protección con conexión a tierra y fusibles dobles para mayor seguridad. Los productos de mayor capacidad tienen varios elementos de calefacción, lo que permite una transferencia de calor más uniforme y dirigida.
  • Las mantas calefactoras más seguras del mercado
  • Se utilizan junto con los matraces de fondo redondo de 50 ml a 500 ml
  • Diseño innovador para evitar que la funda exterior se caliente
  • Se utilizan junto con los matraces de fondo redondo de 50 ml a 5 l
  • Temperatura máxima del elemento de 450 °C
  • Controlador incorporado
  • El cartucho del calefactor aislado es sustituible
  • Carcasa exterior de polipropileno resistente a productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
Polypropylene Outer Case
100 ml
260 mm
127 mm
Pinzas
UK and EU plug
6.9 in.
Manta calefactora
3.4 oz.
Aplicaciones de calentamiento en el laboratorio, transferencia máxima de calor con un riesgo mínimo de rotura del matraz
100 mL (3.4 oz.)
10.2 in.
5 in.
230 V
Caja exterior de polipropileno
60 W
175 mm
450 °C
842 °F
50/60 Hz
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cole-Parmer™ Manta calefactora con controlador serie EM > Capacidad: 100 ml