Learn More
Thermo Scientific Chemicals Endotal
Descripción
Endothall is used as an inhibitor of PP2A phosphatase activity. It is also used as a defoliant. It is used as a cell adhesion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 100 mg |
Descripción | Blanco |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Un inhibidor moderadamente potente de la proteína fosfatasa 2A |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 186,20g/mol |
Tipo de producto | Reactivo de transducción de la señal |
Formulario | Polvo |
Clave InChI | XRHVZWWRFMCBAZ-UHFFFAOYNA-L |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1C2CCC(O2)C1C([O-])=O |
Nombre IUPAC | disodium 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylate |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron