Learn More
Eppendorf™ Tubos Eppendorf, tapón de rosca, 5,0 ml, limpieza de PCR
Los tubos Eppendorf de 5,0 ml son ideales para trabajar con volúmenes de muestra de tamaño medio. Diseñados para un manejo fácil de usar, están disponibles en versiones de tapón a presión (para su uso con una sola mano) o tapón de rosca (para un agarre óptimo), y son seguros de usar a hasta 25 000 x g.
Marca: Eppendorf™ 0030122364
176.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Use these tubes for the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0mL. Eppendorf Tubes™ represent the perfect option for working with medium–sized sample volumes.
Tubos Eppendorf™ de 5,0 ml con tapón de rosca, paquete de inicio, 5,0 ml, 400 tubos (2 paquetes con 2 bolsas de 100 cada una), 2 gradillas (con 12 ubicaciones cada una), blanco, 8 adaptadores universales para rotores con orificios para tubos cónicos de 15 ml, limpieza de PCR, incoloro - Funcionamiento ergonómico: Tapón a presión: funcionamiento sencillo, práctico y ergonómico con una sola mano. Tapón de rosca: los lados aplanados y ranurados proporcionan un agarre óptimo y una manipulación fácil. Amplio intervalo de temperatura de funcionamiento: Tubos con tapón de rosca: de - 86 °C a 100 °C. Tubos de tapón a presión: de - 86 °C a 80 °C (cuando se utiliza la pinza ≤ 100 °C) - Material: polipropileno transparente de calidad excepcionalmente alta, sin agentes plastificantes, biocidas o de liberación de moho para resultados de pruebas fiables - Pureza certificada: disponibles en calidad Eppendorf con certificación específica de lote, limpieza PCR, estériles y grados de pureza Eppendorf Biopur™. Seguridad de centrifugación: máxima seguridad y estabilidad para centrifugación hasta 25 000 x g. Protocolos rápidos y eficaces. Forma cónica: compatible con accesorios para tubos cónicos de 15 ml: se pueden utilizar muchos adaptadores y gradillas existentes. Recuperación de muestras: Los tubos de tapón a presión de 5,0 ml están disponibles en material Eppendorf LoBind™ para la máxima recuperación de muestras valiosas - Disponibles en ámbar para muestras sensibles a la luz
Especificaciones
HDPE | |
5 mL | |
400 tubes (2 packages with 2 bags of 100 each), 2 racks (with 12 locations each), white, 8 universal adapters for rotors with bore holes for 15 mL conical tubes | |
400 Tubes (4 Bags x 100 Tubes), 2 Racks, 8 Universal Adapters | |
No estéril | |
0,169 oz | |
De -86 °C a +100 °C | |
17 mm | |
Microcentrifuge Tube (PCR Clean) | |
PCR Clean (Non-sterile) |
Incolora | |
Polipropileno | |
100/Pk. | |
400 Pk. | |
Esterilizable en autoclave | |
tapón de rosca | |
no | |
Sí | |
25.000 x g |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Eppendorf Tubes 5.0mL
-
Eppendorf - The Missing Link - Eppendorf Tubes 5.0mL