Learn More
Gibco™ Medio de producción estable ExpiCHO™
El medio de producción estable Gibco ExpiCHO (SPM) está diseñado específicamente para simplificar el proceso de desarrollo de líneas celulares en la producción con un esfuerzo mínimo y un alto grado de confianza.
Marca: Gibco™ A3711001
154.85 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24275" para aplicar la oferta.
Descripción
Esta formulación definida químicamente, sin componentes de origen animal y sin proteínas está totalmente optimizada para cultivos «fed-batch» a gran escala con células ExpiCHO-S. ExpiCHO SPM favorece la transición de la producción transitoria a la estable, proporciona títulos altos sin necesidad de una optimización adicional del medio (consulte las siguientes figuras) y funciona bien con el suplemento EfficientFeed C+ existente.
ExpiCHO SPM forma parte de la familia ExpiCHO, una solución integral que le permite llevar a cabo todo el flujo de trabajo, desde la expresión transitoria hasta la estable, sin necesidad de analizar ni optimizar medios ni alimentaciones.
Ampliación sin complicaciones
Simplifique su proceso a medida que realiza la transición a clones estables con ExpiCHO SPM, sin adaptación celular, sin optimización de medios, sin cambios en el tiempo de duplicación celular ni en la densidad máxima. ExpiCHO SPM facilita la transición mediante células ExpiCHO-S y proporciona un rendimiento óptimo con menos necesidad de ajuste con precisión por parte de los científicos de desarrollo para poder dar el siguiente paso más rápidamente. Este medio admite titulaciones altas en condiciones de proceso «fed-batch» estándar junto con el suplemento EfficientFeed C+. Está disponible en formato líquido (esta página) o en nuestro AGT formato seco de 10 l a 450 l equivalentes, con tamaños más grandes disponibles previa solicitud.
UNA solución
La familia ExpiCHO incluye productos diseñados para funcionar perfectamente entre sí. ExpiCHO SPM es miembro de esta familia y permite ampliar el soporte de la bioproducción desde la expresión transitoria hasta la estable de proteínas. Busque protocolos y métodos de marca ExpiCHO para obtener un rendimiento óptimo en el proceso de desarrollo.
Los miembros de la familia ExpiCHO incluyen:
• Medio de producción estable ExpiCHO (esta página)
• Medio de expresión ExpiCHO
• Células ExpiCHO-S
• Kit de transfección de CHO ExpiFectamine
El poder de agilizar la transferencia a escala de fabricación
ExpiCHO SPM formato líquido y AGT formato seco presentan un crecimiento celular y un rendimiento de titulación comparables (consulte la figura siguiente). Por lo tanto, la ampliación y la fabricación con AGT formato seco se simplifican sabiendo que el AGT formato seco reconstituido se comportará de forma similar al formato líquido utilizado antes de la ampliación. El formato seco de AGT es fácil de reconstituir; solo hay que añadir agua y se ajustará automáticamente el pH y la osmolalidad. Esto puede ayudar a mejorar la eficiencia en la complejidad de la cadena de suministro, la complejidad de la reconstitución y, por lo tanto, el gasto total.
Especificaciones
ExpiCHO-S | |
Líquido | |
ExpiCHO™ | |
Temperatura ambiente | |
Almacenar en nevera (de 2 °C a 8 °C). |
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas | |
Medio de producción estable (SPM) | |
1000 mL | |
Frasco |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2451493 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A3711001 |
2451497 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A3711001 |
2451501 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A3711001 |
2451503 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A3711001 |
2620742 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | A3711001 |