Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F10-6 x 100 LEX
GREENER_CHOICE
Con una alternativa de ángulo de 45 grados, este rotor ofrece un pellet más consolidado para mejores separaciones que la opción de 25 grados.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003340
2687.61 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15996572
  • 3396.90€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo Fiberlite F10-6 x 100 LEX
6 x 100 mL
10.500 rpm
3000
38 mm
45 °
Rotor de ángulo fijo
15.038 x g
122 mm
105 mm
Thermo Scientific Sorvall Legend series X1/XT/XF y ST 16/40, Thermo Scientific series Multifuge X1/X3 y Megafuge 16/40, Thermo Scientific serie SL 16/40
Eficiencia energética, menos residuos
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F10-6 x 100 LEX > Rotor de ángulo fijo Fiberlite F10-6 x 100 LEX