Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F21-8 x 50y con Auto-Lock
Lleve a cabo separaciones subcelulares con el ergonómico rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y, un rotor de fibra de carbono de alta velocidad.
Marca: Thermo Scientific™ 096-084275
Descripción
Lleve a cabo separaciones subcelulares con el ergonómico rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y, un rotor de fibra de carbono de alta velocidad.
Características:- Fabricación innovadora en fibra de carbono ligera que permite obtener diseños de rotor únicos e imposibles de realizar con piezas metálicas
- La resistencia a la corrosión y a la rotura aseguran la integridad estructural del rotor para una durabilidad sin precedentes.
- Este rotor cuenta con una garantía de 15 años.
Intercambio de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™:
- Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de tres segundos
- Mayor seguridad y comodidad
- No se necesitan herramientas.
- Cambio rápido de rotores y aplicaciones
Identificación instantánea de rotor Thermo Scientific™ Auto-ID™
- Identificación inmediata de un rotor
- Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
- Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Asa de control de velocidad:
- Acelera y simplifica el cierre de la tapa del rotor, asegurándose de que la tapa está correctamente colocada.
- Las tareas de elevación y transporte de los rotores son más seguras y fáciles, además de las ventajas que ofrece su diseño ligero.
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo Fiberlite F21-8 x 50y con Auto-Lock | |
Rotor de ángulo fijo | |
47.850 x g | |
10,5 libras (4,8 kg) | |
Sí |
Compuesto de fibra de carbono | |
8 x 50 mL | |
20.000 rpm | |
Centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall LYNX |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
1Hours
7Minutes
20Seconds
6 -
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora