Learn More
VACUUBRAND™ Fine Control Valve ME/MZ
Marca:  VACUUBRAND™ 20696841
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10738601
  • 231.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La bomba de membrana de diseño de aluminio VACUUBRAND es perfecta para muchas aplicaciones de laboratorio y otras operaciones, ya que no contiene aceite, es muy silenciosa y apenas requiere mantenimiento.Las membranas tienen una vida útil especialmente larga y sellan herméticamente el espacio de accionamiento de la cámara de bombeo para proteger las piezas mecánicas de la corrosión.Las bombas alcanzan su nivel máximo de rendimiento cuando el volumen de la cámara de bombeo es alto en relación con el espacio muerto mínimo.Las membranas dobles de FKM de gran flexibilidad con refuerzo de tela garantizan una vida útil de la membrana extremadamente larga.Las bombas funcionan sin aceite y no contienen ningún componente deslizante en el camino del gas.En funcionamiento normal, están completamente exentas de abrasión.Además de contribuir a los largos intervalos de servicio, que no se produzca abrasión también elimina la mayoría de las impurezas de partículas que se generan normalmente dentro de las bombas de pistón o desplazamiento positivo.Esto convierte a las bombas de membrana VACUUBRAND en la elección adecuada para las aplicaciones de limpieza.
  • Las innovadoras conexiones de los nuevos modelos NT garantizan unos niveles de fuga muy bajos para obtener unos caudales excelentes en vacío y una estabilidad de rendimiento a largo plazo, incluso tras miles de horas de servicio.
  • Sin abrasión, lo que garantiza que no haya polvo ni contaminación.
  • Larga vida útil de la membrana y la válvula:fabricada con FKM altamente flexible, con membranas dobles reforzadas con tejido para mejorar la estabilidad a largo plazo.
  • El nuevo sistema de soporte de accionamiento patentado de los modelos de bomba NT proporciona un funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Para impresión
1 unidad
Válvula de control fino ME/MZ
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
VACUUBRAND™ Fine Control Valve ME/MZ > Para su uso con: Para impresión