Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con orificio ancho Finntip™
Elimine la fragmentación celular causada por cizallamiento mecánico con las puntas de pipeta de orificio grande Thermo Scientific™ Finntip™, ideales para pipetear macromoléculas.
Marca: Thermo Scientific™ 9405123
98.31 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Descripción
Elimine la fragmentación celular causada por cizallamiento mecánico con las puntas de pipeta de orificio grande Thermo Scientific™ Finntip™, ideales para pipetear macromoléculas.
- Sus dos modelos diferentes cubren un intervalo de volumen de 10 a 1000 μl
- Punta con orificio ancho; diámetro interior del orificio de 1,1 mm/1,8 mm.
- Código de color: Blanco
- Longitud: 5,3 cm/7,2 cm
Especificaciones
Finntip 250 ancho estéril, sin filtro, estéril, gradilla | |
Sin filtro | |
Finntip 250 anchas, estériles | |
5,3cm | |
Orificio ancho | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
Estériles y preparados para PCR |
250 μl | |
Estéril | |
2 in | |
Gradilla | |
Blanco | |
FinnTip™ de orificio ancho |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
17Hours
11Minutes
36Seconds
38New Offer Ahorre hasta un 92% -
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Promoción exclusiva en manipulación de líquidos
Desbloquee la precisión: las mejores pipetas y consejos de promoción.Promo Code: 25076Expires: 2025-06-30
Days
95Hours
11Minutes
36Seconds
38 -
Multiple Manufacturers
Haz crecer tu descubrimiento
Enamórate con grandes ahorrosPromo Code: 24107Expires: 2025-03-28
Days
1Hours
11Minutes
36Seconds
38 -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
34Hours
11Minutes
36Seconds
38 -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
4Hours
11Minutes
36Seconds
38