Learn More
Fisher BioReagents™ Escaleras de ADN exACTGene™
Ready-to-use DNA size standards are stable at room temperature—no need to thaw and refreeze
83.06€ - 126.00€
Especificaciones
Color | Incolora |
---|---|
Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de ADN |
Formulario | Líquido |
Formulación | Premezclado con colorante de carga |
Cantidad | 100 carriles |
Código de producto | Marca | N.º de bandas | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de bandas | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10224973
|
Fisher BioReagents™
BP2572-100 |
8 | Para comprobar rápidamente la digestión de PCR o de enzimas | N/A | N/A | N/A | |||||
10061413
|
Fisher BioReagents™
BP2573-100 |
10 | Para uso general, ADN de tamaño pequeño | N/A | N/A | N/A | |||||
10657633
|
Fisher BioReagents™
BP2571-100 |
12 | Confirmación de tamaño de PCR | N/A | N/A | N/A | |||||
10214973
|
Fisher BioReagents™
BP2570-100 |
14 | Confirmación de tamaño de PCR | N/A | N/A | N/A | |||||
10021463
|
Fisher BioReagents™
BP2574-100 |
11 | Para tiempos de ejecución rápidos, ADN de tamaño pequeño | N/A | N/A | N/A | |||||
10306943
|
Fisher BioReagents™
BP2575-100 |
14 | Para la identificación de clones | N/A | N/A | N/A | |||||
10031463
|
Fisher BioReagents™
BP2576-100 |
10 | Para PCR de gran tamaño o clonación | N/A | N/A | N/A | |||||
10122823
|
Fisher BioReagents™
BP2577-100 |
16 | Para clonación pequeña y grande | N/A | N/A | N/A | |||||
10489883
|
Fisher BioReagents™
BP2578-100 |
13 | Para uso general, ADN digerido de gran tamaño | N/A | N/A | N/A | |||||
10699163
|
Fisher BioReagents™
BP2580-100 |
15 | Para uso general, tamaño extragrande | N/A | N/A | N/A | |||||
10499883
|
Fisher BioReagents™
BP2579-100 |
19 | Para uso general, amplio intervalo de tamaños | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Ready-to-use DNA size standards are stable at room temperature—no need to thaw and refreeze
- Especialmente diseñado para proporcionar ADN de extremo romo de longitud precisa para ofrecer una mejor calidad de banda que los marcadores clásicos.
- Ideal para la evaluación de tamaño y la determinación cuantitativa de la masa de ADN.
- Contiene colorante de carga para reducir los pasos de pipeteo y ahorrar tiempo.
- Tiene dos o tres bandas de referencia de alta intensidad para mejorar la medición.
- Se proporciona en cantidades suficientes para cargar 100 carriles.
Especificaciones
Incolora | |
Líquido | |
100 carriles | |
100 carriles |
Marcadores de peso molecular de ADN | |
Premezclado con colorante de carga | |
Estable a temperatura ambiente durante dos años. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- exACTGene Molecular Weight DNA Ladders
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisher BioReagents™ Escaleras de ADN exACTGene™