Learn More
Fisherbrand™ Kit de medidor de pH portátil accumet™ AP115
Mediciones precisas en cualquier momento y lugar
Marca: Fisherbrand™ 01X541901
Includes: Medidor, electrodo de pH/ATC de combinación accumet recargable 13-620-AP50A, solución de recarga, maletín de transporte rígido, frascos de muestras, paquetes de calibración de pH, batería de 9 V y un manual.
Descripción
Mediciones precisas en cualquier momento y lugar
Para uso en interiores y exteriores. Versátil y con una resistencia suficiente para las aplicaciones más exigentes. Teclas suaves al tacto de sujeción cómoda que hacen que su uso con una sola mano sea de lo más sencillo. Diseño compacto: tan pequeño que cabe en el bolsillo de la camisa. Sin embargo, también es lo bastante avanzado como para usarlo en cualquier laboratorio. El kit incluye un electrodo irrompible de pH/ATC accumet que se puede recargar para ofrecer una respuesta rápida y la máxima vida útil.
El medidor de pH/mV/temperatura AP115 ofrece todas las características del medidor AP110, y además:
- Resolución de 0,001 pH
- Pantalla de fecha/hora para satisfacer los requisitos de GLP
Este producto se rige por un contrato de GSA o de VA de Fisher Scientific. Si está visualizando esta página como usuario no registrado, el precio que se muestra es el de la lista de precios. Para visualizar los precios de acuerdo con su contrato de GSA o de VA, inicie sesión con su número de cuenta o póngase en contacto con uno de nuestros equipos de atención al cliente para registrarse. También puede consultar el precio de acuerdo con su contrato si busca este artículo en GSA Advantage. Para realizar un pedido, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Fisher Scientific.
Especificaciones
Medidor, electrodo de pH/ATC de combinación Accumet™ recargable 13-620-AP50A, solución de recarga, maletín de transporte rígido, frascos de muestras, paquetes de calibración de pH, batería de 9 V y manual | |
De - 2 a 20 | |
Desde 0 hasta ±2000 | |
LCD | |
3 años | |
0.001pH | |
Kit de medidor de pH portátil AP115 |
pH, ISE, mV, temperatura | |
0,001 | |
De -5 °C a +100 °C | |
GLP | |
Varios | |
de - 2 a 20 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry