Learn More
Fisherbrand™ Micropipetas de volumen ajustable Elite™
Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI.
Marca: Fisherbrand™ 4680010
Descripción
Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI.
- Totalmente esterilizable en autoclave — se puede esterilizar en autoclave con vapor la pipeta completa.
- Expulsión de punta de tacto suave — un mecanismo de ajuste que reduce la fuerza de expulsión de la punta en hasta un 50 %
- Mando ergonómico cómo y ligero — agarre cómodo y fijación de punta sin esfuerzo
- Ajuste óptimo con puntas de pipeta SureOne™: un rendimiento de pipeteo óptimo
- Pistón de súper explosión — crea una presión de aire 150 % mayor que con un pistón convencional para la dispensación de microgotas
Servicio Técnico
Tres años.
Especificaciones
1,5 al 6 % | |
Autoclavable | |
Elite™ | |
De 0,5 a 5 μl | |
Certificado de calibración, herramienta de calibración en el laboratorio | |
Expulsión de puntas de pulsación suave |
Puntas SureOne™ | |
Punta SureOne™ | |
Micropipeta | |
Ergonómico | |
0,01μL | |
3 años |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 15
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipeteadores
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
-
Fisherbrand Elite pipettors
Fisherbrand Liquid Handling Update-2020 (00A)
Tamaño : 3.2 MB
Water analysis
Tamaño : 7.3 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
15Hours
7Minutes
32Seconds
17New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Fisherbrand™ Micropipetas de volumen ajustable Elite™ > De 0,5 a 5 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido