Learn More
Fisherbrand™ Erlenmeyer de boca estrecha de vidrio y reutilizables
El contorno exterior largo y cónico minimiza el desconchado
Marca:  Fisherbrand™ SPFS26500-50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496133
  • 168.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 19-09-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los matraces Erlenmeyer de boca estrecha de vidrio reutilizables Fisherbrand™ resultan útiles para la medición y mezcla de soluciones cuando no se necesita un alto grado de precisión. El contorno exterior largo y cónico minimiza el desconchado.
  • Parte superior mecanizada con acabado redondo
  • Cuerpo de paredes gruesas
  • Área de rotulación de esmalte cerámico blanco
Compliance
Diseñados según los requisitos de la especificación E1404, tipo 1, clase 1 de ASTM™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Caucho
1,96 in
Vidrio de borosilicato
10 ml
7,8 cm
Marcado de esmalte cerámico con acabado mate
Estrecha
1
Estilo de parte superior: Mecanizado de alta resistencia con báscula de capacidad
50 ml
De 20 a 50 ml
3,07 in
1
N.º
50 mm
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Fisherbrand
    Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
    Promo Code: 24162
    Expires2025-03-31
    Days
    0
    Hours
    6
    Minutes
    39
    Seconds
    13
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Comprar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicos
    Promo Code: 25081
    Expires2025-12-31
Título del producto
Fisherbrand™ Erlenmeyer de boca estrecha de vidrio y reutilizables > 50 ml