Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta de pared fina SureOne™ Micropoint, ajuste universal
Ofrece una línea completa de puntas de pipeta de micropuntos de pared fina
Marca: Fisherbrand™ TTW110N-FIS
9.55 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Ofrece una línea completa de puntas de pipeta de micropuntos de pared fina
- Todas las puntas estériles en gradilla se han envuelto al vacío y certificado como material libre de ARNasa, ADNasa, ATP, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN
- Todas las puntas sin filtro no esterilizadas, en gradilla y a granel tienen certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y ADN
- Volumen: 1-200 μl
- Longitud total: 2 in
- Los insertos Flush Fit se ajustan a la perfección a la gradilla y permiten un pipeteo multicanal fácil
- Logotipo de reciclaje moldeado en todos los componentes de la gradilla
- Cierre con muescas que mantiene la tapa abierta para permitir la ventilación del autoclave
- La tapa con borde para pilas del sistema Sure evita el deslizamiento de las gradillas cuando se apilan o se trasladan por el laboratorio
- El cierre Safe-Lock permite abrir y cerrar con una sola mano y no se abrirá de forma automática cuando se caiga
- El diseño con cierre en un toque del sistema Sure mantiene el inserto en su lugar y evita que se eleve mientras se pipetea
- Tapa abatible reversible con bisagra o extraíble; la modalidad con bisagra no impide el uso de una micropipeta multicanal
- Los insertos son fáciles de poner y quitar de la gradilla; fíjelos con una pinza a la gradilla para lograr una mayor sujeción
- Lote trazable: todos los insertos contienen el número de referencia de Fisherbrand, el volumen de la punta y el número de lote
- Los orificios dentados de los insertos inhiben el movimiento de la punta y los estabilizan para su uso multicanal
- La pinza de contacto evita el contacto innecesario con las puntas al tiempo que sujeta los insertos
- Diseño multicanal; todos los insertos tienen 96 pocillos
- Su sólido diseño no plegable ofrece un sellado seguro en cada punta
- La información del producto se muestra en la caja
- La solapa antipolvo evita que los residuos contaminen el producto
- Las hendiduras permiten extraer el producto con mayor facilidad
- El embalaje con estructura en bandas facilita la extracción del inserto de la punta
- El diseño del embalaje de las recargas ahorra un 58 % del espacio en la sobremesa frente al embalaje en gradillas y reduce los residuos de plástico en un 52 %
Información de órdenes
Las opciones de embalaje incluyen material a granel, gradillas, gradillas estériles y recarga.
Especificaciones
De 1 to 200 μl | |
No estéril | |
Autoclavable | |
5cm | |
Pipeta de ajuste universal | |
Polipropileno |
Sin filtro | |
Natural | |
2 in | |
A granel | |
SureOne™ |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipeteadores
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
39Hours
12Minutes
5Seconds
31 -
Multiple Manufacturers
Consumibles Promoción Mensual
Descubra ofertas mensuales exclusivas en consumibles esenciales para obtener un ahorro insuperable.Promo Code: 24222Expires: 2025-03-31
Days
9Hours
12Minutes
5Seconds
31New Offer Ahorra hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
9Hours
12Minutes
5Seconds
31 -
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24162Expires: 2025-03-31
Days
9Hours
12Minutes
5Seconds
31 -
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
22Hours
12Minutes
5Seconds
31New Offer Ahorre hasta un 92%