Learn More
Buerkle™ Fórceps, acero inoxidable, afilados, con forma curvada
La Pinzas acero inoxidable, punta en ángulo permite realizar con precisión los trabajos de laboratorio. Esta pinza de laboratorio acodada está diseñada para el uso en los sectores químico, farmacéutico, cosmético y de alimentación y bebidas.
Marca: Buerkle™ 5386-0100
4.07 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Acero inoxidable (1,4301)
- Los extremos puntiagudos y acanalados pueden utilizarse para trabajar de forma fiable con materiales, tejidos o muestras sensibles
- El acanalamiento del mango garantiza un agarre sin deslizamiento de las pinzas pequeñas de acero inoxidable
- Adecuados para su uso en química, la industria farmacéutica, cosmética y de alimentos y bebidas
Especificaciones
Forma afilada y curvada | |
4,13 in | |
105 mm | |
Pinzas |
1 | |
Acero inoxidable (1,4301) | |
Alimentos |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
45Hours
18Minutes
1Seconds
7