Learn More
Memmert™ Puerta de vidrio de altura completa para UF55, máx. 300 °C
Puerta de vidrio de vista completa fabricada con cuatro capas de vidrio aisladas.
Marca: Memmert™ UF55B1
Descripción
- Accesorio
- Vista completa
- Vidrio (4 capas)
- Intervalo de temperatura: hasta 300 °C
Especificaciones
Estufa UF55 | |
Hasta 300 °C | |
Puerta con vista completa | |
Vidrio |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron