Learn More
Gibco™ IMDM
El medio de Dulbecco modificado de Iscove es muy adecuado para cultivos celulares de alta densidad y proliferación rápida, como Jurkat, COS-7 y macrófagos.
Marca: Gibco™ 12440061
153.64 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24273" para aplicar la oferta.
Descripción
- El medio Dulbecco modificado de Iscove (IMDM) es muy adecuado para cultivos celulares de alta densidad y proliferación rápida, como Jurkat, COS-7 y macrófagos.
- Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Modificado de la siguiente manera:
- Con: L-glutamina, rojo fenol
- Sin: α-tioglicerol, 2-mercaptoetanol
Uso de IMDM
- El IMDM, una modificación del medio Eagle modificado de Dulbecco, incluye selenio, así como aminoácidos y vitaminas adicionales.
- Este medio exclusivo carece de hierro, ya que el nitrato de potasio reemplaza al nitrato férrico.
- El IMDM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con un 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
- El IMDM utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (3,024 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con un 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Células Jurkat, COS-7 y macrófagos | |
1 X | |
IMDM (medio de Dulbecco modificado de Iscove) | |
Estéril con filtro | |
Sin α-tioglicerol, Sin 2-mercaptoetanol | |
Gibco™ | |
Temperatura ambiente |
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Alto contenido en glucosa, Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol, Piruvato sódico | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
10 x 500 mL | |
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Para uso diagnóstico in vitro.