Learn More
Gibco™ Agua destilada
Agua de alta calidad para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivos celulares y reactivos de laboratorio.
Marca: Gibco™ 15230001
91.33 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
This distilled water is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents. Available in many sizes to meet your needs, this distilled water features:
- Cell culture quality
- Proven performance
- Suitable for use in cell culture and molecular biology applications
- Agua de alta calidad para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivos celulares y reactivos de laboratorio.
- El agua está preparada mediante destilación y filtración (0,1 µm), sin sustancias añadidas.
- La conductividad, el carbono orgánico total, las endotoxinas y la contaminación microbiana se comprueban a diario; los metales se comprueban mensualmente
- Se puede usar para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas la preparación de medios de polvo o Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la creación de soluciones y la dilución de tampones.
- Almacenar entre 15 °C y 30 °C
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Cultivo celular | |
Sterile-filtered | |
6 x 1 l | |
Temperatura ambiente |
Frasco | |
No tratado con DEPC | |
Filtrado por membrana |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
46Hours
21Minutes
50Seconds
54 -
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
Days
16Hours
21Minutes
50Seconds
54