Learn More
Frascos redondos de HDPE natural Gosselin™ de 500 ml
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Material del cierre:
Polietileno
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tresylene
Certificaciones/conformidad:
CE, CE N°1935/2004
CE, CE N°1935/2004, ISO 11137
Descripción
- Frascos de un solo uso, HDPE, redondos y cuadrados de 50 ml a 2.500 ml
- Disponibles con una selección de tres tapones diferentes: Cierre individual: tapón de rosca profunda y de color rojo Cierre doble: tapón de rosca de color rojo y sello de polietileno Tapón de rosca a prueba de fugas, color rojo, con sello de tresylene (solo tamaños de 100 a 1.000 ml)
- Los frascos tienen montado un tapón de rosca y se disponen en cajas
- Disponibles asépticos o esterilizados mediante radiación con certificado de esterilidad desplegable
- Los frascos de 2.500 ml tienen tapones blancos
- Solo para investigación, a menos que se indique lo contrario
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Natural |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 80mm |
Cantidad | 140/Paq. |
Esterilidad | No estéril |
Anchura (métrico) | 80mm |
Color del tapón | Rojo |
Certificaciones/conformidad | CE, CE N°1935/2004 |
Closure Included | Sí |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 9
Ofertas especiales
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
3Hours
16Minutes
30Seconds
14
Título del producto
Frascos redondos de HDPE natural Gosselin™ de 500 ml >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido