Learn More
Tenak™ Separadores de gradillas
Organice y recupere las muestras almacenadas en criocajas en las que se han insertado divisores de rejilla Tenak™. Las cajas y rejillas contienen tejido de una gran variedad de tamaños y diámetros de tubos de almacenamiento de muestras.
40.20€ - 88.15€
Código de producto | Marca | Admite | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15250454
|
Tenak™
TE22704 |
9 x 9 Cubetas de Viales de diámetro exterior <13,75 mm | 40 mm |
75.55€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15200634
|
Tenak™
TE22702 |
12 (12 Viales de menos de 10,25 mm de D.E.) | 40 mm |
80.40€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15290454
|
Tenak™
TE22120 |
10 (10 Células de Menos de 12 mm de D.E. Viales) | 30 mm |
46.20€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15280454
|
Tenak™
TE22110 |
9 (9 Cubetas de Viales de diámetro exterior inferior a 13 mm) | 30 mm |
71.75€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11501785
|
Tenak™
TE22703 |
10 (10 cubetas de menos de 12,25 mm de diámetro exterior) | 40 mm |
75.55€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15260454
|
Tenak™
TE22106 |
7 (7 Cubetas de Diámetro Exterior Inferior a 17 mm) | 30 mm |
46.20€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11501695
|
Tenak™
TE22136 |
10 (10 Células de Menos de 12 mm de D.E. Viales) | 40 mm |
73.15€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15270454
|
Tenak™
TE22108 |
8 (8 cubetas con menos de 15 mm de diámetro exterior) | 30 mm |
48.05€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11501795
|
Tenak™
TE22735 |
8 (8 cubetas con un diámetro exterior inferior a 15,5 mm) | 65 mm |
88.15€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15200464
|
Tenak™
TE22683 |
10 (10 cubetas de menos de 12,25 mm de diámetro exterior) | 30 mm |
51.00€
paquete de 36 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11521775
|
Tenak™
TE22684 |
9 (9 Cubetas de Viales de diámetro exterior inferior a 13,75 mm) | 30 mm |
51.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15280614
|
Tenak™
TE22673 |
10 (10 cubetas de menos de 12,25 mm de diámetro exterior) | 22 mm |
51.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15240544
|
Tenak™
TE22114 |
6 (6 Cubetas con un diámetro exterior inferior a 20 mm) | 30 mm |
40.20€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11581785
|
Tenak™
TE22733 |
10 (10 cubetas de menos de 12,25 mm de diámetro exterior) | 65 mm |
88.15€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11591695
|
Tenak™
TE22150 |
6 (6 Cubetas con un diámetro exterior inferior a 20 mm) | 65 mm |
80.40€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15210534
|
Tenak™
TE22091 |
8 (8 cubetas con menos de 15 mm de diámetro exterior) | 22 mm |
46.20€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15210554
|
Tenak™
TE22127 |
6 (6 Cubetas con un diámetro exterior inferior a 20 mm) | 40 mm |
67.75€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15260624
|
Tenak™
TE22687 |
6 (6 Cubetas con D.E. inferior a 21 mm) y Cajas de 50 mm | 30 mm |
45.10€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15260634
|
Tenak™
TE22738 |
5 (Cubetas de menos de 25,25 mm de diámetro exterior) | 65 mm |
83.35€
paquete de 36 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15290614
|
Tenak™
TE22674 |
9 (9 Cubetas de Viales de diámetro exterior inferior a 13,75 mm) | 22 mm |
51.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Acabado repelente al agua
- Resistencia a la temperatura hasta - 80°C
Especificaciones
Divisor de rejilla | |
36/Paq. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Tenak™ Separadores de gradillas