Learn More
Tenak™ Separadores de gradillas
Organice y recupere las muestras almacenadas en criocajas en las que se han insertado divisores de rejilla Tenak™. Las cajas y rejillas contienen tejido de una gran variedad de tamaños y diámetros de tubos de almacenamiento de muestras.
Marca: Tenak™ TE22110
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Acabado repelente al agua
- Resistencia a la temperatura hasta - 80°C
Especificaciones
Cartón | |
Divisor de rejilla | |
Cajas de 50 mm | |
36/Paq. |
Cuadrada | |
Para cajas de 50 mm | |
9 (9 Cubetas de Viales de diámetro exterior inferior a 13 mm) | |
30 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Tenak™ Separadores de gradillas > Admite: 9 x 9 celdas de < 13 mm de diámetro exterior Viales; 30 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido