Learn More
Hamilton™ Accesorios para sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600: jeringas (BFP)
Para uso con diluidor/dispensador Microlab 600
Marca: Hamilton™ 59000-60
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La jeringa tiene una punta de émbolo cónica que se extiende a través de la terminación roscada y dentro de la válvula. Este diseño exclusivo expulsa el aire de la jeringa y la válvula, disminuyendo el número de ciclos de cebado necesarios.
Especificaciones
Prima libre de burbujas | |
50 ml | |
Dispensadores Microlab™ 600 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Hamilton™ Accesorios para sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600: jeringas (BFP) > Tamaño: 50,0 ml; intervalo óptimo: 5-50,0 ml
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto