Learn More
Fisherbrand™ Sonda externa Hastelloy
Para su uso con: Placas calefactoras y agitadores con placa calefactora Isotemp
Marca:  Fisherbrand™ CIC0001467
90.84 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15323548
  • 112.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La sonda de temperatura Hastelloy PT1000 se utiliza con placas calefactoras y agitadores con placa calefactora Isotemp e Isotemp Advanced
  • Sonda de temperatura Hastellloy PT1000
  • Intervalo de Intervalo: De 0 a 400 °C
  • Resistentes a productos químicos y a la corrosión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Placas calefactoras y agitadores con placa calefactora Isotemp
0°C a 400°C
Accesorio, sonda
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Sonda externa Hastelloy > Sonda externa Hastelloy