Learn More
Kartell™ Globo de látex para muestreo de gases
Bolsas de recogida de gases fabricadas con látex. Los globos de látex para muestreo de gases Kartell™ son más adecuados para recoger, contener y transportar muestras de gases.
Marca:  Kartell™ 0123000
15.13 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10680374
  • 20.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Rentable
  • Ideal para recoger, contener y transportar muestras de gases
Especificaciones
Especificaciones
Globo para muestreo de gases
1 L
Látex
130 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Kartell™ Globo de látex para muestreo de gases > Capacidad, métrico: 1L