Learn More
Kartell™ Globo de látex para muestreo de gases
Bolsas de recogida de gases fabricadas con látex. Los globos de látex para muestreo de gases Kartell™ son más adecuados para recoger, contener y transportar muestras de gases.
Marca: Kartell™ 0123300
30.40 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Globos de látex para muestreo de gasesEspecificaciones
4 L | |
Látex | |
4000 cc | |
200 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
27Hours
23Minutes
34Seconds
11
Título del producto
Kartell™ Globo de látex para muestreo de gases > 200mm (Diám.)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido