Learn More
Cole-Parmer™ Bolsas de muestreo de gases de PVDF con válvula doble Kynar™
Utilice estas bolsas fabricadas con Kynar™ resistente a la corrosión para todas sus necesidades de aplicación. Las bolsas de muestreo de gases de PVDF Kynar™ incluyen costuras fuertes para mejorar la durabilidad.
Marca: Cole-Parmer™ 01410-50
83.17 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice estas bolsas fabricadas con KynarTM resistente a la corrosión para todas sus necesidades de aplicación.Las bolsas de muestreo de gases de PVDF KynarTM incluyen costuras fuertes para mejorar la durabilidad.
- Las bolsas cosidas de doble ancho tienen válvulas de encendido/apagado y de septum para facilitar la mezcla
- Temp. máx.: 71 °C (160 °F)
- Selladas individualmente en una bolsa externa protegida del polvo que también bloquea la luz del sol
- Costura de anchura única
- Disponibles en estilo de grosor de 0,05 mm y 0,10 mm (2 mil y 4 mil)
Especificaciones
Bolsa para muestras | |
PVDF | |
3 mil | |
152,4 mm |
0,3 L | |
71 °C | |
152,4 x 152,4mm | |
152,4 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30