Learn More
Kartell™ Globo de látex para muestreo de gases
Bolsas de recogida de gases fabricadas con látex. Los globos de látex para muestreo de gases Kartell™ son más adecuados para recoger, contener y transportar muestras de gases.
Marca:  Kartell™ 0123500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10151183
  • 49.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Rentable
  • Ideal para recoger, contener y transportar muestras de gases
Especificaciones
Especificaciones
Gas Sampling Balloon
8 L
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Kartell™ Globo de látex para muestreo de gases > Capacidad:8 L