Learn More
Cloruro de hidrógeno, 2 M en éter dietílico, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11441480
Cloruro de hidrógeno, 2 M en éter dietílico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441480
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Código de producto. 11441480
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26914.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Hydrogen chloride, 2M in diethyl ether is used in organic synthesis to prepare emodin derivatives and polyamine derivatives of betulinic acid and beta-sitosterol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofMostrar másMostrar menos
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC clorano
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Número UN UN2924
Concentración 2M in diethyl ether
Densidad 0.747
Información de solubilidad Miscible with methanol,ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −40°C (−40°F)
Sensibilidad Air and light sensitive
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253204 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/11/2024 Catalog NumberH26914.AP,H26914.AE
Número de lote10251863 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/08/2024 Catalog NumberH26914.AP,H26914.AE
Número de lote10244512 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/11/2022 Catalog NumberH26914.AP,H26914.AE
Número de lote10242262 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/07/2022 Catalog NumberH26914.AP,H26914.AE
Número de lote10195561 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH26914.AP,H26914.AE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen chloride, 2M in diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethyl ether, hydrogen chloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de hidrógeno, 2 M en éter dietílico, Thermo Scientific Chemicals >