Learn More
Solución acuosa de peróxido de hidrógeno, 35 % p/p, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11348875
Solución acuosa de peróxido de hidrógeno, 35 % p/p, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348875
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11348875
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14000.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Hydrogen peroxide is used as an oxidizing agent to prepare propylene oxide, dibenzoyl peroxide, lauryl peroxide, peracetic acid and meta-chloroperoxybenzoic acid. It is also involved in the production of inorganic chemicals like sodium perborate and sodium percarbonate, which are used as bleaching agents in detergents. It is an associated iron catalyst and utilized for waste-water treatment to remove organic impurities through an advanced oxidation process. It is also used as a laboratory disinfectant and as a topical antiseptic. In the cosmetic industry, it is used for bleaching human hair and tooth whitening by mixing with ammonium hydroxide and baking soda respectively. Monopropellant engines using hydrogen peroxide as the fuel are commonly used for air-independent underwater propulsion applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-84-1
Fórmula molecular H2O2
Número MDL MFCD00011333
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen peroxide
Nombre de nota stabilized
Punto de ebullición 107°C
Punto de fusión -26°C
Número UN UN2014
Beilstein 3587191
Concentración 35% w/w aq. soln.
Densidad 1.13
Índice Merck 14,4798
Información de solubilidad Miscible with water,ether,alcohol,organic solvents and carboxylic esters. Immiscible with hydrocarbons and petroleum ether.
Peso molecular (g/mol) 34.014
Formula Weight (peso de la fórmula) 34.02
Olor Pungent
Índice de refracción 1.335
Cantidad 500 mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253541 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/12/2024 Catalog NumberL14000.AE,L14000.AP
Número de loteS12K017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/06/2024 Catalog NumberL14000.AE,L14000.AP
Número de lote10247208 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2024 Catalog NumberL14000,L14000.AP
Número de lote10242860 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2023 Catalog NumberL14000.AP
Número de loteW25J038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/10/2023 Catalog NumberL14000.AE,L14000.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen peroxide, 35% w/w aqueous solution, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrogen peroxide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Solución acuosa de peróxido de hidrógeno, 35 % p/p, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals >