Descripción
- Estos guantes industriales ofrecen tecnología de resistencia a la abrasión Fortix™ para una mayor durabilidad
- Guantes de trabajo con revestimiento de nitrilo ideales con hasta el doble de agarre para un manejo más seguro
- Transpirabilidad mejorada para una mayor comodidad
Especificaciones
Especificaciones
Coating Material | Espuma de nitrilo |
Color | Negro, Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nailon y Spandex |
Tamaño | 5 |
Modelo | 11-840 |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Longitud (métrico) | Entre 200 y 275 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Ansell™ Guantes HyFlex 11-840 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido