Learn More
Ansell Guantes de nailon ligeros con revestimiento de poliuretano HyFlex™ 48-102
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Resistencia a la abrasión para una mayor vida útil
- El revestimiento y recubrimiento finos ofrecen una gran flexibilidad y destreza
- Sensibilidad táctil extrema cuando la precisión es importante
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Gris |
Hand | Específico |
Material | Nailon |
Tamaño | 6 |
Norma EN388 | 4121A |
Para utilizar con (aplicación) | Manipulación general, envasado y manejo de herramientas de maquinaria |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Serie | 48-102 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 7
Título del producto
Ansell Guantes de nailon ligeros con revestimiento de poliuretano HyFlex™ 48-102 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido