Learn More
Miele Professional™ Boquilla del inyector
Boquillas del inyector ID 220 con soportes de plástico, Ø 6, longitud de 220 mm
Marca: Miele Professional™ 3810390
28.02 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuado para unidades de inyección móviles estándar y cestas de inyectores
- Adecuado para medir matraces y tubos de ensayo, por ejemplo
Especificaciones
Boquilla del inyector | |
Acero inoxidable, negro | |
220 mm |
Acero inoxidable, plástico | |
Lavadoras desinfectadoras, laboratorio | |
6 mm |
Título del producto
Miele Professional™ Boquilla del inyector > Tipo de producto: ID 220
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido