Learn More
Invitrogen™ Transcriptasa inversa SuperScript™ III
Mutante exclusivo de SuperScript II RT
Marca: Invitrogen™ 18080093
135.65 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
La transcriptasa inversa (RT) SuperScript III está activa a 50°C y tiene una vida media de 220 minutos, por lo que ofrece una mayor especificidad con primers específicos de genes (GSP) y el más alto rendimiento de ADNc de todas las RT. Es ideal para realizar RT-PCR de un gen específico o para generar ADNc de muestras de ARN totales o poli (A)+. Como SuperScript II, sintetiza un cordón de ADN complementario a partir de ADN, ARN monocatenario o un híbrido ARN-ADN. La RT SuperScript III está diseñada genéticamente mediante la introducción de mutaciones puntuales que aumentan la vida útil media, reducen la actividad de ARNasa y aumentan la estabilidad térmica.- Termoestabilidad: semivida de 220 minutos a 50°C.
- Producción: reducción de la actividad de ARNasa H para obtener más ADN complementario de longitud completa
- Especificidad: actividad completa a 50°C para mayor especificidad con primers específicos de genes
- Aplicaciones: etiquetado de matrices, bibliotecas de ADN complementario, RT-PCR, extensión de primers, RACE 3’ y 5’
- Fuente: Purificación a partir de E. coli que expresa el gen pol del virus de la leucemia murina Moloney (M-MLV), mutagenizada para aumentar la estabilidad térmica y la vida útil media, así como reducir la actividad de ARNasa H.
- Pruebas de rendimiento y calidad: Pureza SDS-PAGE, ensayos de exodesoxirribonucleasa, endodesoxiribonucleasa y ribonucleasa; una producción y longitud de cADN
- Concentración: 200 u/μl
- Definición de la unidad: Una unidad de RT SuperScript III es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 1 nmol de desoxirribonucleótido en material precipitable en ácido en 10 min a 37°C mediante poly(A)·oligo(dT)12-18 como primer de plantilla·
- Condiciones de reacción de la unidad: 50 mm de Tris-HCl (pH 8.3), 40 mm de KCl, 6 mm de MgCl2, 1 mm de DTT, 0,5 mm de [3H]dTTP, 0,1 mm de poli (A), 0,1 mm de oligo(dT)12-18, 0,1 mg/ml de BSA y enzima en 50 μl durante 10 minutos a 37 °C.
- Temperatura óptima de reacción: 50 °C
- Tamaño del producto final: 12,3 kb o menos
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa, etiquetado de matrices, bibliotecas de ADNc, extensión de primer, RACE 3' y 5’
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
• Transcriptasa inversa Superscript™ III, 1 x 2000 unidades (200 U/μl) |
|
Alto | |
Transcripción reversa | |
2.000 unidades | |
Reducido | |
200 U/μl | |
10 reacciones | |
Transcripción reversa | |
ARN |
Tubo | |
De 30 a 50 min | |
50 °C | |
SuperScript III | |
Hielo seco | |
Primera cadena de ADNc | |
Componentes separados | |
Hasta 12,3 kb |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3041351 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 18080093 |
2489772 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 18080093 |
2539873 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 18080093 |
2614615 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 18080093 |
2735897 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 18080093 |