Learn More
Invitrogen™ Tinción para gel de ácido nucleico SYBR™ Green I, 10 000X concentrado en DMSO
Tinción extremadamente sensible para detectar ADN bicatenario (ADNbc) en geles de agarosa y poliacrilamida
Marca: Invitrogen™ S7585
Descripción
SYBR Green I ofrece una mayor sensibilidad para el ADNbc, lo que resulta especialmente útil para ensayos en los que la presencia de ADNmc o ARN contaminante podría ocultar los resultados. Gracias a una fluorescencia con un fondo excepcionalmente bajo y características espectrales que se aproximan en gran medida a las fuentes de luz y los conjuntos de filtros de los instrumentos existentes, la tinción SYBR Green I es ideal para su uso con escáneres láser.
Uso del producto 1 ml permite teñir 100 minigeles.
- Sensibilidad: por lo menos cuatro veces más grande que la del bromuro de etidio para ADN en geles de agarosa
- Facilidad de uso: los geles empapados en una tinción diluida se pueden visualizar sin desalinización
- Compatibilidad: con transiluminadores UV, sistemas de documentación de geles y escáneres láser
- Flexibilidad: para su uso con una amplia gama de aplicaciones, incluida la tipificación de ADN, los ensayos basados en PCR, los ensayos de daños en el ADN, el análisis de muestras complejas y la detección de PCR en tiempo real
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
• Se suministra como concentrado de 10 000X en DMSO Almacenar a -20 °C, proteger de la luz en un desecador. |
|
Fluorescencia | |
Tinción para geles de ácidos nucleicos | |
Temperatura ambiente |
Detección en gel | |
SYBR Green I | |
20 x 50 μl | |
ADN |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2994111 | Certificado de análisis | 09/09/2024 | S7585 |
2806848 | Certificado de análisis | 31/12/2023 | S7585 |
2622300 | Certificado de análisis | 01/05/2023 | S7585 |
2521026 | Certificado de análisis | 07/09/2022 | S7585 |
2335652 | Certificado de análisis | 05/08/2021 | S7585 |