Learn More
Sulfato de hierro(III) pentahidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10460863
Sulfato de hierro(III) pentahidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10460863
500 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10460863
Marca: Thermo Scientific Acros 345235000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142906-29-4
Fórmula molecular Fe2O12S3·5H2O
Peso molecular (g/mol) 489.96
Número MDL MFCD00149714
Clave InChI YHGPYBQVSJBGHH-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo unii-3hws7hf5xd, 3hws7hf5xd, iron iii sulfate pentahydrate, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate 9ci, acmc-20n1we, ferric sulfate pentahydrate, iron iii sulphate pentahydrate, 2fe.3so4.5h2o, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 23443659
Nombre IUPAC hierro(3+);trisulfato;pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) sulfate pentahydrate
Color De beige amarillento a blanco
Forma física Polvo cristalino o granular
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal Fe2(SO4)3·5H2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.96
Porcentaje de pureza 97%
Envase Frasco de plástico
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466593 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/10/2024 Catalog Number345230051,345230050,345235000,345231000
Número de loteA0465398 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/08/2024 Catalog Number345230051,345230050,345235000,345231000
Número de loteA0463423 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/06/2024 Catalog Number345230051,345230050,345235000,345231000
Número de loteA0461464 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2024 Catalog Number345230051,345230050,345235000,345231000
Número de loteA0459459 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/01/2024 Catalog Number345230051,345230050,345235000,345231000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III)sulfate pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Sulfato de hierro(III) pentahidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >