Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de paños WypAll™
Dispensador de paños interplegados de color gris con un diseño moderno y compacto. Idóneo para las industrias de manufacturas, transporte y servicios, el dispensador ayuda a reducir los costes con su dispensación controlada. Dispensa de manera rápida y fácil un amplio surtido de paños interplegados.
Marca:  Kimberly-Clark Professional™ 7969
31.76 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 16235111
  • 53.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Dispensa paños interplegados de manera fácil y rápida
  • Puede utilizarse en muchas posiciones de dispensación para ofrecer la máxima flexibilidad y versatilidad.
  • El dispensador tiene un acabado fácil de limpiar que cumple las normas de seguridad alimentaria, sin uniones donde se acumule polvo ni suciedad.
  • Producto compatible con los Paños WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Wipe Dispenser
8.8 in.
7.7 in.
8.8 in.
8.3 in.
Wipes
Freestanding
Top Loading
Gris
22.3 cm
19.6 cm
22.3 cm
21 cm
Plástico
1
Quarterfold
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de paños WypAll™ > Dispensador de toallitas limpiadoras Kimberly-Clark Professional™; color: Gris; plegadas en cuadrantes