Learn More
Kimberly-Clark™ Toallitas médicas entrelazadas Kleenex™
GREENER_CHOICE
Los Kleenex™
Marca:  Kimberly-Clark™ 7432
83.45 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24298" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15351677
  • 190.00€ / paquete de 5280
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Perfectos para en entornos de asistencia sanitaria concurridos
  • Estos paños son suaves y resistentes, y pueden usarse para muchas tareas.
  • Certificación FSC
  • Caja POP-UP portátil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Toallitas de tejido
18,60 cm
10,80 cm
Blanco
18,60 x 10,80 cm
Multicapa
7.3 in.
4.3 in.
Papel de tejido reciclado
Un solo uso
80 hojas/caja de cartón
No estéril
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Kimberly-Clark™ Toallitas médicas entrelazadas Kleenex™ > Dimensions (L x W): 18.6 x 10.8 cm